Learn More
CELLPATH STAINLESS STEEL SUPA MEGA SLIM BASE MOULD
Codice prodotto. 30226279
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30226279 Gray pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226279 Fornitore CELLPATH N. del fornitore GBC601405B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.26€
    43.41€ / pezzi 5
    Risparmia 10.85€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
The Supa Mega Stainless Steel Base Mould has extra deep side walls allowing the wax to be decanted into the cassette during embedding without the risk of wax leaking.
  • Key Benefits:
  • Reusable
  • Stackable to reduce storage space
  • A wide range of sizes available
  • Internal round corners enable the easy removal of the wax block
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Stainless Steel
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 60 mm
Larghezza (sistema imperiale) 45 mm
Profondità (sistema metrico) 8 mm
Profondità (sistema imperiale) 8 mm