Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Support Rods
Codice prodotto. 10167391
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
450 mm
750 mm
1000 mm
Dimensioni filo:
M10
Without Thread
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensioni filo Dimensione della confezione
10167391 450 mm M10 Pezzo
10503572 750 mm M10 Pezzo
10739932 1000 mm M10 Pezzo
10629522 1000 mm Without Thread Pezzo
10300562 250 mm M10 Pezzo
10239101 450 mm Without Thread Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10167391 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 2140
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Product Type Support Rod
Dimensioni filo M10
Quantità 1 Ea.