Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Support Rods
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Product Type | Support Rod |
| Dimensioni filo | Without Thread |
| Quantità | 1 Ea. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?