Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handles
Codice prodotto. 11755505
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11755505 160 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755505 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    165.99€ / pezzi 10
    Risparmia 37.01€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Length: 160mm; For Use With Blades - No. 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 and SG3
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Surgical Scalpel Handle
Size # 7
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blade # 6, # 9, # 10, # 10A, # 10R, # 11E, # 11, # 11P, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15T, # 16, # 40 and # SG3