Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handle B3
Descrizione
- Ergonomic design
- Precise, finely crafted
- Suitable for a variety of procedures and blades
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Stainless Steel |
| Product Type | Scalpel Handle |
| Tipo di maniglia | Long Handle |
| Size | # 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blade # 18, # 19, # 20, # 21, # 22,# 22A, # 23, # 24,# 25, # 25A, # 26, # 27 and # 36 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |