Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handle B3
Codice prodotto. 12921655
Cambia vista
Click to view available options
Size:
# 3
# 4
Tipo di maniglia:
Barron Handle
Long Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Tipo di maniglia Dimensione della confezione
12921655 # 3 Barron Handle Pezzo
11708363 # 3 Long Handle pezzi 10
11718363 # 4 Long Handle pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12921655 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 0923
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ergonomically designed stainless steel scalpel handle. Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handle is one of an assortment of finely crafted scalpel handles designed for precision handling.
  • Ergonomic design
  • Precise, finely crafted
  • Suitable for a variety of procedures and blades
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Product Type Scalpel Handle
Tipo di maniglia Barron Handle
Size # 3
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blade # 6, # 9, # 10, # 10A, # 11, # 11P, # 11E, # 12, # 12D, # 13, # 14, # 15, # 15A, # 15C, # 15D, # 15T, # 16, # 40 and # SG3.