Learn More
Day Impex™ Contenitori alti in acciaio inox
Codice prodotto. 11736399
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4.5 l
7 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11736399 1 l 116 mm Pezzo
11756399 4.5 l 182 mm Pezzo
11746399 2 l 142 mm Pezzo
11807442 7 l 245 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11736399 Fornitore Day Impex™ N. del fornitore 200015
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safely store and transport liquid gases with a container that includes a clamp to secure the lid to the body. Day Impex™ Stainless Steel Tall Form Container house a range of Dewar Flasks and are constructed of stainless steel for anti-corrosive properties.
Borosilicate glass inner vessels. Available in plastic, stove-enamelled steel or hygienic, satin finish stainless steel. Stainless steel jars have clamp lid attachment, vent and handle. Vacuum insulated. Height dimensions include the lid.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 116 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasporto di gas liquefatti
Altezza interno (sistema metrico) 185 mm
Altezza (sistema metrico) 228 mm
Include Con attacco a morsetto per coperchio, sfiato e maniglia
Capacità (sistema metrico) 1 l
Depth (Metric) Interior 185 mm
Diametro (sistema metrico) interno 85 mm
Materiale Acciaio inox
Stile Alto