Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 18L
Codice prodotto. 17225556 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17225556 18 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17225556
Spedizione stimata: 26-02-2027
For water bath.
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18 L
Dimensioni (P x L x A) 420 x 690 x 420 mm