Learn More
Branson Ultrasonics™ Bagno a ultrasuoni con serbatoi in acciaio inox e copertura carrello in ABS e polistirene
Codice prodotto. 10049410
Cambia vista
Click to view available options
Frequenza:
40 kHz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Frequenza Dimensione della confezione
10049410 40 kHz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049410 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 000001100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    177.00€ / pezzi 1
    Risparmia 80.00€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Frequenza 40 kHz
Capacità (sistema metrico) 0.5 L
Depth (Metric) Interior 90 mm
Profondità serbatoio (sistema metrico) 115 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 112 mm
Altezza (sistema metrico) interno 55 mm
Wattage 40 w
Larghezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 115 mm