Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Codice prodotto. 10002474
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
180 μm
300 μm
710 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10002474 710 μm Pezzo
10146834 180 μm Pezzo
10706745 300 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10002474 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore 008SAW.710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / pezzi 1
    Risparmia 1.59€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Woven wire test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis
  • Precision frame (ensures consistent nestability
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Dimensione del poro 710 μm
Certificazione/Conformità ASTM E11
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Woven Stainless Steel Wire