Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Codice prodotto. 10451962 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
40 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 10451962 | 500 μm | Pezzo |
| 10360712 | 100 μm | Pezzo |
| 10084891 | 106 μm | Pezzo |
| 10449851 | 112 μm | Pezzo |
| 10350132 | 125 μm | Pezzo |
| 10239111 | 140 μm | Pezzo |
| 10750653 | 150 μm | Pezzo |
| 10770843 | 160 μm | Pezzo |
| 10196301 | 180 μm | Pezzo |
| 10420022 | 200 μm | Pezzo |
| 10299201 | 212 μm | Pezzo |
| 10401962 | 224 μm | Pezzo |
| 10711233 | 250 μm | Pezzo |
| 10721233 | 280 μm | Pezzo |
| 10721423 | 300 μm | Pezzo |
| 10094851 | 315 μm | Pezzo |
| 10514682 | 32 μm | Pezzo |
| 10156401 | 355 μm | Pezzo |
| 10176161 | 36 μm | Pezzo |
| 10594862 | 400 μm | Pezzo |
| 10300382 | 38 μm | Pezzo |
| 10504872 | 425 μm | Pezzo |
| 10565062 | 40 μm | Pezzo |
| 10024881 | 450 μm | Pezzo |
| 10658561 | 45 μm | Pezzo |
| 10565252 | 50 μm | Pezzo |
| 10024861 | 53 μm | Pezzo |
| 10399651 | 560 μm | Pezzo |
| 10064891 | 56 μm | Pezzo |
| 10359701 | 600 μm | Pezzo |
| 10034891 | 630 μm | Pezzo |
| 10791613 | 63 μm | Pezzo |
| 10126501 | 710 μm | Pezzo |
| 10791803 | 71 μm | Pezzo |
| 10288631 | 75 μm | Pezzo |
| 10739122 | 800 μm | Pezzo |
| 10749122 | 80 μm | Pezzo |
| 10339801 | 850 μm | Pezzo |
| 10238731 | 900 μm | Pezzo |
| 10535832 | 90 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10451962
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.106.000500
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
105.00€
100.86€ / pezzi 1
Risparmia 4.14€
3% Sconto
Spedizione stimata: 03-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- ISO 3310/1
- Available in a wide range of pore sizes
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 Each |
| Dimensione del poro | 500 μm |
| Product Type | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Show More Show Less |