Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
Codice prodotto. 10791613 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10791613 63 μm Pezzo
10360712 100 μm Pezzo
10084891 106 μm Pezzo
10449851 112 μm Pezzo
10350132 125 μm Pezzo
10239111 140 μm Pezzo
10750653 150 μm Pezzo
10770843 160 μm Pezzo
10196301 180 μm Pezzo
10420022 200 μm Pezzo
10299201 212 μm Pezzo
10401962 224 μm Pezzo
10711233 250 μm Pezzo
10721233 280 μm Pezzo
10721423 300 μm Pezzo
10094851 315 μm Pezzo
10514682 32 μm Pezzo
10156401 355 μm Pezzo
10176161 36 μm Pezzo
10594862 400 μm Pezzo
10300382 38 μm Pezzo
10504872 425 μm Pezzo
10565062 40 μm Pezzo
10024881 450 μm Pezzo
10658561 45 μm Pezzo
10451962 500 μm Pezzo
10565252 50 μm Pezzo
10024861 53 μm Pezzo
10399651 560 μm Pezzo
10064891 56 μm Pezzo
10359701 600 μm Pezzo
10034891 630 μm Pezzo
10126501 710 μm Pezzo
10791803 71 μm Pezzo
10288631 75 μm Pezzo
10739122 800 μm Pezzo
10749122 80 μm Pezzo
10339801 850 μm Pezzo
10238731 900 μm Pezzo
10535832 90 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Codice prodotto. 10791613 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.106.000063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
  • ISO 3310/1
  • Available in a wide range of pore sizes
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 63 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel