Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Codice prodotto. 10564872 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10564872 106 μm Pezzo
10761233 112 μm Pezzo
10186211 140 μm Pezzo
10739512 160 μm Pezzo
10596212 200 μm Pezzo
10146211 20 μm Pezzo
10196451 212 μm Pezzo
10014921 224 μm Pezzo
10330182 25 μm Pezzo
10699911 280 μm Pezzo
10298921 300 μm Pezzo
10630102 315 μm Pezzo
10238491 32 μm Pezzo
10496231 355 μm Pezzo
10574672 36 μm Pezzo
10330862 400 μm Pezzo
10701233 38 μm Pezzo
10460022 40 μm Pezzo
10125981 425 μm Pezzo
10135981 450 μm Pezzo
10349511 45 μm Pezzo
10106311 50 μm Pezzo
10288921 53 μm Pezzo
10258781 560 μm Pezzo
10034801 56 μm Pezzo
10690102 600 μm Pezzo
15630369 630 μm Pezzo
10447581 710 μm Pezzo
10054801 71 μm Pezzo
10711623 75 μm Pezzo
10690082 80 μm Pezzo
10259021 850 μm Pezzo
10065061 900 μm Pezzo
10600092 90 μm Pezzo
10461973 180 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Codice prodotto. 10564872 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.122.000106
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 106 μm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore AS 200
Include Certificato di conformità
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox