Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Codice prodotto. 10596212 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
35 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10596212 | 200 μm | Pezzo |
| 10564872 | 106 μm | Pezzo |
| 10761233 | 112 μm | Pezzo |
| 10186211 | 140 μm | Pezzo |
| 10739512 | 160 μm | Pezzo |
| 10146211 | 20 μm | Pezzo |
| 10196451 | 212 μm | Pezzo |
| 10014921 | 224 μm | Pezzo |
| 10330182 | 25 μm | Pezzo |
| 10699911 | 280 μm | Pezzo |
| 10298921 | 300 μm | Pezzo |
| 10630102 | 315 μm | Pezzo |
| 10238491 | 32 μm | Pezzo |
| 10496231 | 355 μm | Pezzo |
| 10574672 | 36 μm | Pezzo |
| 10330862 | 400 μm | Pezzo |
| 10701233 | 38 μm | Pezzo |
| 10460022 | 40 μm | Pezzo |
| 10125981 | 425 μm | Pezzo |
| 10135981 | 450 μm | Pezzo |
| 10349511 | 45 μm | Pezzo |
| 10106311 | 50 μm | Pezzo |
| 10288921 | 53 μm | Pezzo |
| 10258781 | 560 μm | Pezzo |
| 10034801 | 56 μm | Pezzo |
| 10690102 | 600 μm | Pezzo |
| 15630369 | 630 μm | Pezzo |
| 10447581 | 710 μm | Pezzo |
| 10054801 | 71 μm | Pezzo |
| 10711623 | 75 μm | Pezzo |
| 10690082 | 80 μm | Pezzo |
| 10259021 | 850 μm | Pezzo |
| 10065061 | 900 μm | Pezzo |
| 10600092 | 90 μm | Pezzo |
| 10461973 | 180 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10596212
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.122.000200
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 08-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Struttura in acciaio inox con rete metallica
- Diametro: 200 mm
- Altezza: 25 mm
- ISO 3310/1
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 200 μm |
| Tipo | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore AS 200 |
| Include | Certificato di conformità |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Acciaio inox |
| Show More Show Less |