Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x alt. 25 mm, con ISO 3310/1
Codice prodotto. 10208551 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10208551 1.18 mm Pezzo
10789702 1.25 mm Pezzo
10466811 1.12 mm Pezzo
10789892 1.4 mm Pezzo
10340482 1.6 mm Pezzo
10585832 1.7 mm Pezzo
10044891 10 mm Pezzo
10595832 1.8 mm Pezzo
10065071 1 mm Pezzo
10298931 2.24 mm Pezzo
10792003 2.36 mm Pezzo
10534112 2.5 mm Pezzo
10126981 2.8 mm Pezzo
10196551 2 mm Pezzo
10780663 3.15 mm Pezzo
10005081 3.35 mm Pezzo
10610462 4.5 mm Pezzo
10258641 4.75 mm Pezzo
10573532 3.55 mm Pezzo
10248641 4 mm Pezzo
10379651 5.6 mm Pezzo
10389651 6.3 mm Pezzo
10649691 5 mm Pezzo
10729122 6.7 mm Pezzo
10319801 7.1 mm Pezzo
10629881 8 mm Pezzo
10329801 9 mm Pezzo
10176591 9.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Codice prodotto. 10208551 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 60.122.001180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes between 1mm and 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 1.18 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatore AS 200
Include Certificato di conformità
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox