Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11
Codice prodotto. 10554112 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10554112 500 μm Pezzo
10300532 106 μm Pezzo
10310532 125 μm Pezzo
10416051 150 μm Pezzo
10620462 180 μm Pezzo
10630282 20 μm Pezzo
10426051 212 μm Pezzo
10228691 250 μm Pezzo
10146411 25 μm Pezzo
10700863 300 μm Pezzo
10299161 32 μm Pezzo
10456431 355 μm Pezzo
10176601 38 μm Pezzo
10015091 425 μm Pezzo
10408161 45 μm Pezzo
10505842 53 μm Pezzo
10208501 63 μm Pezzo
10084921 600 μm Pezzo
10751433 710 μm Pezzo
10268591 75 μm Pezzo
10504692 850 μm Pezzo
10458541 90 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 10554112 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.132.000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    119.20€ / pezzi 1
    Risparmia 1.80€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 500 μm
Product Type Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel