Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Codice prodotto. 10760273 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
0.05 mm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
0.25 mm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
0.5 mm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
42 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 10760273 | 20 μm | Pezzo |
| 10437771 | 106 μm | Pezzo |
| 10370522 | 112 μm | Pezzo |
| 10447771 | 125 μm | Pezzo |
| 10749702 | 140 μm | Pezzo |
| 10370572 | 150 μm | Pezzo |
| 10418541 | 160 μm | Pezzo |
| 10310722 | 212 μm | Pezzo |
| 10065001 | 224 μm | Pezzo |
| 10015041 | 280 μm | Pezzo |
| 10488531 | 25 μm | Pezzo |
| 10166121 | 300 μm | Pezzo |
| 10514112 | 315 μm | Pezzo |
| 10176121 | 355 μm | Pezzo |
| 10248781 | 32 μm | Pezzo |
| 10594102 | 36 μm | Pezzo |
| 10594292 | 38 μm | Pezzo |
| 10584682 | 400 μm | Pezzo |
| 10791233 | 425 μm | Pezzo |
| 10476811 | 450 μm | Pezzo |
| 10504302 | 45 μm | Pezzo |
| 10229071 | 53 μm | Pezzo |
| 10730853 | 40 μm | Pezzo |
| 10457581 | 560 μm | Pezzo |
| 10015051 | 56 μm | Pezzo |
| 10136411 | 630 μm | Pezzo |
| 10054931 | 600 μm | Pezzo |
| 10741623 | 710 μm | Pezzo |
| 10279161 | 75 μm | Pezzo |
| 10126361 | 71 μm | Pezzo |
| 10505262 | 80 μm | Pezzo |
| 10719132 | 850 μm | Pezzo |
| 10166601 | 900 μm | Pezzo |
| 10320432 | 90 μm | Pezzo |
| 10156601 | 800 μm | Pezzo |
| 10448731 | 200 μm | Pezzo |
| 10166501 | 100 μm | Pezzo |
| 10269021 | 0.5 mm | Pezzo |
| 10448921 | 0.25 mm | Pezzo |
| 10360332 | 63 μm | Pezzo |
| 10005051 | 0.05 mm | Pezzo |
| 10238641 | 180 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto.
10760273
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
389.06€
376.53€ / pezzi 1
Risparmia 12.53€
3% Sconto
Spedizione stimata: 22-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 20 μm |
| Product Type | Setaccio per test |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Include | Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Acciaio inox |