Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Codice prodotto. 10289161 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10289161 16 mm Pezzo
10709512 1.18 mm Pezzo
10074751 1.4 mm Pezzo
10288681 1.7 mm Pezzo
10370762 100 mm Pezzo
10065011 106 mm Pezzo
10575062 11.2 mm Pezzo
10781233 12.5 mm Pezzo
10025051 125 mm Pezzo
10515262 13.2 mm Pezzo
10515452 19 mm Pezzo
10380812 1 mm Pezzo
10218831 2.36 mm Pezzo
10228831 2.8 mm Pezzo
10525452 22.4 mm Pezzo
10268541 25 mm Pezzo
10447961 26.5 mm Pezzo
10330812 2 mm Pezzo
10288871 3.35 mm Pezzo
10576022 31.5 mm Pezzo
10310242 4.75 mm Pezzo
10094901 37.5 mm Pezzo
10136601 45 mm Pezzo
10185971 4 mm Pezzo
10075031 5.6 mm Pezzo
10506222 50 mm Pezzo
10298681 53 mm Pezzo
10498721 6.3 mm Pezzo
10408731 6.7 mm Pezzo
10600272 63 mm Pezzo
10268781 75 mm Pezzo
10574872 8 mm Pezzo
10196211 9.5 mm Pezzo
10278781 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Codice prodotto. 10289161 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.132.016000
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Quantità 1 Each
Dimensione del poro 16 mm
Product Type Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 200
Include Certificate indicating Compliance
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel