Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, Pore sizes greater than 10 mm, ISO 3310/1
Codice prodotto. 10064951 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10064951 31.5 mm Pezzo
10620452 106 mm Pezzo
10289111 11.2 mm Pezzo
10620282 125 mm Pezzo
10639911 13.2 mm Pezzo
10649911 14 mm Pezzo
10721813 16 mm Pezzo
10731813 18 mm Pezzo
10741813 19 mm Pezzo
11750775 20 mm Pezzo
10575832 22.4 mm Pezzo
10084901 25 mm Pezzo
10380522 26.5 mm Pezzo
10609921 28 mm Pezzo
10074951 35.5 mm Pezzo
10428541 37.5 mm Pezzo
10780083 45 mm Pezzo
10084951 40 mm Pezzo
10790273 56 mm Pezzo
10573722 50 mm Pezzo
10790083 53 mm Pezzo
10670272 63 mm Pezzo
10750663 71 mm Pezzo
10277652 12.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10064951
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of pore sizes larger than 10 mm.
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • ISO 3310/1
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 31.5 mm
Tipo Setaccio per test
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Include Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox