Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 25mm Height
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 25mm and diameter of 200mm.
128.52€ - 209.88€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox
Quantità 1 ciascuno
Tipo Setacci per test
Materiale Acciaio inox
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11736787
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
552.025.222-069
3.55 mm
205.64€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11704459
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
2025222070
4 mm
207.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15374482
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
552.025.222-035
200 μm
209.88€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756787
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
2025222074
5.6 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11726787
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
2025222066
2.8 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11794449
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Linker Industrietechnik™
2025222067
3.15 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura leggera
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 170 °C
Specifica
Specifica
200 mm
1 ciascuno
Acciaio inox
Acciaio inox
Setacci per test
25 mm