Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Codice prodotto. 10153262 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
203 mm
305 mm
315 mm
400 mm
450 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
25.4 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50.8 mm
65 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10153262 200 mm 25 mm Pezzo
10360182 100 mm 40 mm Pezzo
10146021 150 mm 40 mm Pezzo
11964422 203 mm 25.4 mm Pezzo
10136071 400 mm 65 mm Pezzo
10790843 305 mm 40 mm Pezzo
11347550 450 mm 50 mm Pezzo
12549737 315 mm 75 mm Pezzo
10238981 203 mm 50.8 mm Pezzo
10585072 200 mm 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10153262 Fornitore RETSCH N. del fornitore 69.720.0025
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
  • Acciaio inox
  • Compatibile con molti setacci per analisi, a seconda del diametro
  • Qualità del prodotto eccellente grazie all'esauriente controllo visivo
  • Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzata in setacci impilati con O-ring
  • Etichettatura chiara e precisa dei setacci con tracciabilità completa basata su incisione laser particolareggiata
Specifica
Product Type Vaschetta di raccolta
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Setaccio per test
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm