Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Intermediate Rings
Codice prodotto. 11964432 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
100 mm dia. x 40 mm H
305 mm dia. x 40 mm H
400 mm dia. x 65 mm H
450 mm dia. x 100 mm H
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11964432 450 mm dia. x 100 mm H Pezzo
10156981 100 mm dia. x 40 mm H Pezzo
10790473 305 mm dia. x 40 mm H Pezzo
10563922 400 mm dia. x 65 mm H Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11964432 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.935.000450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    207.03€ / pezzi 1
    Risparmia 20.97€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-03-2027
Specifica
Product Type Test Sieve Intermediate Ring
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 450 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Sieve Shaker AS 450 control
Size 450 mm dia. x 100 mm H