Learn More
RETSCH Stainless Steel Test Sieves Venting Rings
Codice prodotto. 10497022 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10497022
Marca: RETSCH 69.221.0025
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Test Sieve Venting Ring
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibratory Sieve Shaker AS 200 basic
Quantità confezione 1 Ea.