Learn More
UVP Stainless Steel TFML-40 Model Transilluminator
Specifica
Specifica
| Product Type | High Performance 2UV Transilluminator |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 400 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 200 x 400 mm |
| Modello | TFML-40 |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Intensity | Single |
| Wavelength | 302/365 nm |
| Tipo di illuminazione | 2UV Benchtop |