Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Canteen Insulated With Lid
Codice prodotto. 30285022
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
20 L
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285022 15 L Pezzo
30284865 10 L Pezzo
30284894 20 L Pezzo
30284925 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30285022 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50675151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.09€
    637.30€ / pezzi 1
    Risparmia 117.79€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel thermo canteen. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifications
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 15 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel