Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Flask With Tap and High Skirtband For Serving
Codice prodotto. 30285021
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285021 10 L pezzi 10
30285013 3 L pezzi 10
30284858 5 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30285021 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 509680101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9063.15€
    7656.00€ / pezzi 10
    Risparmia 1407.15€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel thermoflask. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel