Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Thermo Flasks Insulated With Lid
Codice prodotto. 30284883
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
3 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30284883 1.5 L pezzi 10
30284990 10 L Pezzo
30285059 3 L Pezzo
30284903 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30284883 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506801,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00€
    2894.00€ / pezzi 10
    Risparmia 326.00€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel thermo flask. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 1.5 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel