Learn More
Cole-Parmer™ Threaded Reducing Bushings, NPT(M) x NPT(F), Stainless Steel
Cole-Parmer™ Threaded Reducing Bushings, NPT(M) x NPT(F), Stainless Steel offer a more durable, permanent installation.
Marca:  Cole-Parmer™ 08539-90
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12128711
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Sturdy threaded fittings are designed for permanent installation.
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications.
  • Tubing sold separately.
Specifica
Specifica
Rigid tubing for high-pressure applications
3/8 in. NPT(M) x 1/8 in. NPT(F)
Stainless Steel (316)
1 Each
Threaded Reducing Bushing
7500 psi