Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Bottle Churn With Lid
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30284863
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30284863 10 L Pezzo
30285047 15 L Pezzo
30284967 20 L Pezzo
30285050 8 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30284863 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    334.10€ / pezzi 1
    Risparmia 44.90€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel transport bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel