Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Bottle Churn With Lid
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30284938
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
30 L
40 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30284938 25 L Pezzo
30285052 30 L Pezzo
30284932 40 L Pezzo
30285042 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30284938 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50610251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    575.00€ / pezzi 1
    Risparmia 77.00€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel transport bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 25 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel