Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container With Skirtband, Without Lid
Codice prodotto. 30285053
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
150 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285053 20 L Pezzo
30285041 100 L Pezzo
30284866 150 L Pezzo
30284982 25 L Pezzo
30284985 30 L Pezzo
30284992 50 L Pezzo
30284860 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30285053 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50608200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.63€
    202.40€ / pezzi 1
    Risparmia 37.23€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel