Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, With Lid
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30284974
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30284974 100 L Pezzo
30285029 20 L Pezzo
30284977 25 L Pezzo
30284986 30 L Pezzo
30284971 50 L Pezzo
30284869 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30284974 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00€
    554.10€ / pezzi 1
    Risparmia 61.90€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 100 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel