Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, With Lid
Codice prodotto. 30285029
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285029 20 L Pezzo
30284974 100 L Pezzo
30284977 25 L Pezzo
30284986 30 L Pezzo
30284971 50 L Pezzo
30284869 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30285029 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50609201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.73€
    217.50€ / pezzi 1
    Risparmia 40.23€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifications
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 20 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel