Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Container Without Skirtband, Without Lid
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30284927
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30284927 100 L Pezzo
30285056 20 L Pezzo
30284946 25 L Pezzo
30284933 30 L Pezzo
30285044 50 L Pezzo
30284887 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30284927 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00€
    456.30€ / pezzi 1
    Risparmia 51.70€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
  • Straight cylindrical vessel in highly polished finish with stylish design.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 100 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel