Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Flask - Acid Proof Churn with Lid
Codice prodotto. 30285000
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285000 10 L pezzi 10
30284968 8 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30285000 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5282.40€
    4374.00€ / pezzi 10
    Risparmia 908.40€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel transport flask - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)