Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Pressurised Bottle
Codice prodotto. 30285058
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285058 10 L Pezzo
30284896 15 L Pezzo
30284910 20 L Pezzo
30284876 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30285058 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50633101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50€
    432.20€ / pezzi 1
    Risparmia 100.30€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel transport bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel