Learn More
R&L Enterprises™ Piastre treppiedi in acciaio inox
Codice prodotto. 11705386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) base:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) base Dimensione della confezione
11705386 250 mm Pezzo
11779593 160 mm Pezzo
11795376 200 mm Pezzo
11715396 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11705386
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un'opzione eccellente come supporto delle fiasche in laboratorio. Le basi di supporto rettangolari per fiasche R&L Enterprises™ sono prodotte in acciaio con finitura in acrilico bianco.
  • Without rod
  • Fitted with rubber feet
  • Hole threaded M10 at the center of one short side
Specifica
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) base 250 mm
Larghezza (sistema metrico) base 160 mm
Include Con piedi in gomma
Product Type Piastra treppiede
Colore Bianco