Learn More
Fisherbrand™ Treppiedi in acciaio inox
Codice prodotto. 10364881 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
10364881 150 mm 120 mm Pezzo
10602282 210 mm 120 mm Pezzo
10448402 210 mm 150 mm Pezzo
10529961 260 mm 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10364881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.20€
    6.83€ / pezzi 1
    Risparmia 1.37€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain optimum results with this stable and portable stainless steel tripod. Strong and light weight, this FisherbrandTM Stainless Steel Tripod features an adjustable height that allows it to be used by most people.
  • Stable and portable platform for mount
  • Adjustable height allows to be used by most people
  • Easy to transport
  • Strong and light weight
  • Used as portable mount in a variety of applications
Specifica
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Include Piedi in plastica
Product Type Treppiedi
Finitura Lucida
Quantità 1 ciascuno