Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Trolley with 4 Castors
Descrizione
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
- Two castors with brakes and two castors without
Specifica
Specifica
| Tipo | Drum Dolly |
| Capacità | 1 Drum (20 to 55 gal.) |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 264.6 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 120 kg |
| Materiale | Steel |
| Colore | Silver |
| Diametro (sistema metrico) | 350 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5.0 kg |