Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Trolley with 4 Castors
Codice prodotto. 11711786
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
350 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11711786 400 mm Pezzo
11711776 350 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11711786 Fornitore AMSTA Rostfritt N. del fornitore 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.14€
    249.16€ / pezzi 1
    Risparmia 473.98€
    65% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
High-quality stainless steel trolley, available in various sizes.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
  • Two castors with brakes and two castors without
Specifica
Tipo Drum Dolly
Capacità 1 Drum (20 to 55 gal.)
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 264.6 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Materiale Steel
Colore Silver
Diametro (sistema metrico) 400 mm