Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Codice prodotto. 17938721
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 L Container
170 L Container
170 L Semicircular Container
220 L Container
220 L Semicircular Container
310 L Container
500 L Container
75 L Semicircular Container
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17938721 75 L Semicircular Container Pezzo
17978641 100 L Container Pezzo
17918661 170 L Container Pezzo
17998461 170 L Semicircular Container Pezzo
17988641 220 L Container Pezzo
17958941 220 L Semicircular Container Pezzo
17958441 310 L Container Pezzo
17958741 500 L Container Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17938721 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G146121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.50€
    965.21€ / pezzi 1
    Risparmia 410.29€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
  • Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
  • Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
  • Makes it easier to work at breast height.
Specifica
Tipo Trolley
Capacità Large Volume Containers
Materiale Stainless Steel
Diametro delle ruote (sistema metrico) 125 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 75 L Semicircular Container
Altezza (sistema imperiale) 39.2 in.
Altezza (sistema metrico) 995 mm