Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Codice prodotto. 17998461
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 L Container
170 L Container
170 L Semicircular Container
220 L Container
220 L Semicircular Container
310 L Container
500 L Container
75 L Semicircular Container
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17998461 170 L Semicircular Container Pezzo
17938721 75 L Semicircular Container Pezzo
17978641 100 L Container Pezzo
17918661 170 L Container Pezzo
17988641 220 L Container Pezzo
17958941 220 L Semicircular Container Pezzo
17958441 310 L Container Pezzo
17958741 500 L Container Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17998461 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G194795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1811.57€
    1198.29€ / pezzi 1
    Risparmia 613.28€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
  • Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
  • Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
  • Makes it easier to work at breast height.
Specifica
Tipo Trolley
Capacità Large Volume Containers
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Stainless Steel
Diametro delle ruote (sistema metrico) 125 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 170 L Semicircular Container
Altezza (sistema imperiale) 35.4 in.
Altezza (sistema metrico) 900 mm