Learn More
Blanco™ Stainless Steel Trolley
Codice prodotto. 11942778
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
11942778 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11942778 Fornitore Blanco™ N. del fornitore 569773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1716.42€
    462.06€ / pezzi 1
    Risparmia 1254.36€
    73% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Produced with an all-around raised profile edge which prevents anything from slipping over the edge. Blanco™ Stainless Steel Trolley includes swivel casters for optimal steering.
  • Integrated noise dampers mounted on the underside of each shelf
  • Curled edges with deep-drawn profile ensure a high load-bearing capacity
  • One-piece weleded seams connect tube frame to shelves for increased stability
  • Bumper rails provide impact protection
  • 585mm space between shelves
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) ripiano 900 mm
Larghezza (sistema metrico) ripiano 55 cm
Product Type Utility Cart
Certificazione/Conformità DIN 18867-8
Altezza (sistema metrico) 950 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Materiale Stainless Steel
N. di ruote 4
N. di ripiani 2
Peso (sistema metrico) 18 kg (synthetic casters)
Tipo di ruote Swivel casters