Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Codice prodotto. 11769503
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11769503 600 x 430 mm Pezzo
11789493 600 x 400 mm Pezzo
11789503 750 x 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11769503 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.77€
    237.93€ / pezzi 1
    Risparmia 421.84€
    63% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm
Specifica
Dimensioni (L x P) 600 x 430 mm
Product Type Carrelli
Include Ripiani
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Acciaio inox 18/10
N. di ripiani 2