Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Codice prodotto. 11789493
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11789493 600 x 400 mm Pezzo
11769503 600 x 430 mm Pezzo
11789503 750 x 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11789493 Fornitore Agencinox™ N.º de proveedor 4212M
Spedizione stimata: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm
Especificaciones
Dimensioni (L x P) 600 x 400 mm
Product Type Carrelli
Include Ripiani
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Acciaio inox 18/10
N. di ripiani 2
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.