Learn More
Agencinox™ Stainless Steel Trolleys
Codice prodotto. 11789503
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11789503 750 x 500 mm Pezzo
11789493 600 x 400 mm Pezzo
11769503 600 x 430 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11789503 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.59€
    272.44€ / pezzi 1
    Risparmia 499.15€
    64% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm
Specifica
Dimensioni (L x P) 750 x 500 mm
Product Type Carrelli
Include Ripiani
Capacità portata carico (sistema metrico) 100 kg
Materiale Acciaio inox 18/10
N. di ripiani 2