Learn More
Schuett Biotec™ Stainless Steel Turnable
Codice prodotto. 10334181
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
160 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
70 mm
Tipo:
Turnable
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Tipo Dimensione della confezione
10334181 160 mm 70 mm Turnable Pezzo
10292911 160 mm 45 mm Turnable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10334181 Fornitore Schuett Biotec™ N. del fornitore 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.35€
    499.00€ / pezzi 1
    Risparmia 251.35€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Turnable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Petri Dishes Petriturn-Mplus
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm