Learn More
Beskrivelse
Recommended for micro electronics and precision assembly
- Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic and acid resistant
Tekniske data
Tekniske data
| Stile punta | Angled |
| N. per confezione | Each |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.25 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.8 cm |
| Product Type | Tweezers |
| Tipo | Tweezer |
| Quantità | Ea. |
| Stile | Straight |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?