Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Tweezers
Codice prodotto. 11735449 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.8 cm
12.7 cm
14.0 cm
Stile punta:
Angled
Curved
Long Fine
Straight
Ultra Fine Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta unitSize
11735449 10.8 cm Ultra Fine Sharp Pezzo
11749909 10.8 cm Curved Pezzo
11705499 10.8 cm Angled Pezzo
11745449 12.7 cm Straight Pezzo
11755449 14.0 cm Long Fine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11735449 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0728706
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Recommended for micro electronics and precision assembly
  • Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic and acid resistant
Specifications
Stile punta Ultra Fine Sharp
N. per confezione Each
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Product Type Tweezers
Tipo Tweezer
Quantità Ea.
Stile Straight