Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Tweezers with Flat Tip
Codice prodotto. 11765449 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.0 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11765449 12.0 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11765449 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0728705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.05€
    11.85€ / pezzi 1
    Risparmia 4.20€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Recommended for micro electronics and precision assembly
  • Finely crafted stainless steel tweezers
  • Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifica
Product Type Tweezers
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.0 cm
Materiale Stainless Steel
Quantità Ea.
Sterilità Sterile
Stile punta Tapered, Flat